2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 3875 NOK
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃S
MW: 175,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 105314-08-7