Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
OR300523-10G OR300523-1G OR300523-5G OR300523-25G OR300523-250MG OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA 1125 NOK
APOSOR300523-10G APOSOR300523-1G APOSOR300523-5G APOSOR300523-25G APOSOR300523-250MG APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Kokepunkt: 145…147 °C/7mmHg
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01475856
CAS-nummer: 23574-01-8
New Product