7-Bromobenzo[b]thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300641-5G
APOSOR300641-5GEA 1025 NOK
APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,0943 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657729
CAS-nummer: 1423-61-6