Isoxazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G OR300646-250MG OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA 680 NOK
APOSOR300646-1G APOSOR300646-250MG APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Formel: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00128192
CAS-nummer: 14678-05-8