Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA 720 NOK
APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014619
CAS-nummer: 15190-10-0