5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 5-phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR300703-1G OR300703-5G
APOSOR300703-1GEA 2400 NOK
APOSOR300703-1G APOSOR300703-5G
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01764002
CAS-nummer: 37384-62-6