3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 485 NOK
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Smeltepunkt: 176…180 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01693715
CAS-nummer: 5591-70-8