1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300927-5G
APOSOR300927-5GEA 1450 NOK
APOSOR300927-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,2298 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02668169
CAS-nummer: 876317-19-0