1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Hydroxy-7-azaindole
OR301023-25G
APOSOR301023-25GEA 2075 NOK
APOSOR301023-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272242
CAS-nummer: 98549-88-3