1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1H-Pyrazol-5-carbaldehyde, 5-Formyl-1H-pyrazole
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 1900 NOK
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 96,087 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657574
CAS-nummer: 948552-36-1