5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301102-25G
APOSOR301102-25GEA 1750 NOK
APOSOR301102-25G
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Formel: C4H3N3O4
MW: 157,0800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192356
CAS-nummer: 198348-89-9