6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 270 NOK
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839916
CAS-nummer: 56826-69-8