6-Aminomethylquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 1775 NOK
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,204 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02853688
CAS-nummer: 99071-54-2