6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301147-5G
APOSOR301147-5GEA 2400 NOK
APOSOR301147-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2163 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01717129
CAS-nummer: 42923-77-3