7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 1250 NOK
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,0700 g/mol
Smeltepunkt: 156…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08437642
CAS-nummer: 891782-60-8