1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 6125 NOK
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,3000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09880282
CAS-nummer: 324769-06-4