2-Amino-6-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301157-5G
APOSOR301157-5GEA 2500 NOK
APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Smeltepunkt: 110…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09909689
CAS-nummer: 6905-47-1