5-Methylpicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 NOK
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,1360 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01704358
CAS-nummer: 4434-13-3