N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 1000 NOK
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formel: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178,6598 g/mol
Smeltepunkt: 123…128 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078257
CAS-nummer: 72607-53-5