2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 3400 NOK
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052864
CAS-nummer: 95881-22-4