2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-7-azaindole
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 590 NOK
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669524
CAS-nummer: 23612-48-8