6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 4-Pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl-, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 1975 NOK
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Smeltepunkt: 189…191 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07782029
CAS-nummer: 1749-68-4