3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 700 NOK
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,116 g/mol
Smeltepunkt: 58…63 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09842435
CAS-nummer: 28562-68-7