Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 645 NOK
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₄BNO₂S
MW: 211,09 g/mol
Smeltepunkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10697440
CAS-nummer: 1086111-09-2