3-klorfenyl isotiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 2250 NOK
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
3-klorfenyl isotiocyanat 97%
3-klorfenyl isotiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Kokepunkt: 249…250 °C
Tetthet: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004805
CAS-nummer: 2392-68-9
FN: 2922
ADR: 8+6.1,II