1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA 985 NOK
APOSOR302125-10G APOSOR302125-25G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₄H₇BN₂O₂
MW: 125,92 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11053031
CAS-nummer: 720702-41-0