1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, 1H-Pyrazole-5-boronic acid, N1-BOC protected, 1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic Acid
OR302126-1G OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA 1300 NOK
APOSOR302126-1G APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₈H₁₃BN₂O₄
MW: 212,0108 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12025961
CAS-nummer: 1217500-54-3