2-Amino-4-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodopyridin-2-amine
OR302288-5G
APOSOR302288-5GEA 930 NOK
APOSOR302288-5G
2-Amino-4-iodopyridine
2-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09038163
CAS-nummer: 552331-00-7