4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
OR302333-1G OR302333-250MG OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA 805 NOK
APOSOR302333-1G APOSOR302333-250MG APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08685901
CAS-nummer: 38858-90-1