3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 4625 NOK
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12402373
CAS-nummer: 33631-01-5