4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 2775 NOK
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09832890
CAS-nummer: 952182-01-3