2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 1850 NOK
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,9876 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09261088
CAS-nummer: 5975-12-2