2-Bromophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 270 NOK
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromophenyl isocyanate 97%
2-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Kokepunkt: 91…92 °C/5mmHg
Tetthet: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001995
CAS-nummer: 1592-00-3
FN: 2206
ADR: 6.1,III