2,3-Dimethylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30294-100G
APOSOR30294-100GEA 930 NOK
APOSOR30294-100G
2,3-Dimethylbenzoic acid 97%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Smeltepunkt: 144…146 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002479
CAS-nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0