6-Chloropurine ribonucleoside
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Chloropurine riboside
OR303362-25G OR303362-5G
APOSOR303362-25GEA 930 NOK
APOSOR303362-25G APOSOR303362-5G
6-Chloropurine ribonucleoside
6-Chloropurine ribonucleoside
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
MW: 286,672 g/mol
Smeltepunkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005738
CAS-nummer: 2004-06-0