1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 1500 NOK
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃S
MW: 179,25 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068075
CAS-nummer: 118430-78-7