4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303432-5G
APOSOR303432-5GEA 1400 NOK
APOSOR303432-5G
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329,97 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09953499
CAS-nummer: 73852-88-7