9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR303501-5G
APOSOR303501-5GEA 485 NOK
APOSOR303501-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₂₇H₃₆B₂O₄
MW: 446,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08704230
CAS-nummer: 325129-69-9