9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
OR303506-25G
APOSOR303506-25GEA 930 NOK
APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formel: C₁₅H₁₅BO₂
MW: 238,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08704227
CAS-nummer: 333432-28-3