(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 270 NOK
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07774110
CAS-nummer: 33674-97-4