3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303687-250MG
APOSOR303687-250MGEA 1475 NOK
APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₈H₅ClN₂O
Smeltepunkt: 121…123 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15526709
CAS-nummer: 1107053-87-1