6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 610 NOK
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000638
CAS-nummer: 716362-10-6