2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 11000 NOK
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂Cl₂N₂
Smeltepunkt: 174…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16140331
CAS-nummer: 206446-45-9