2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR303891-5G
APOSOR303891-5GEA 1200 NOK
APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0000 g/mol
Smeltepunkt: 73…74 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06410679
CAS-nummer: 102645-33-0