4-Chloro-3-ethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30478-25G OR30478-5G
APOSOR30478-25GEA 1150 NOK
APOSOR30478-25G APOSOR30478-5G
4-Chloro-3-ethylphenol 98%
4-Chloro-3-ethylphenol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Smeltepunkt: 45…50 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010822
CAS-nummer: 14143-32-9
EINECS: 237-991-6