Syklobutanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 610 NOK
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Syklobutanon 98%
Syklobutanon
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 97…99 °C
Smeltepunkt: –51 °C
Tetthet: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 10 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001332
CAS-nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
FN: 1224
ADR: 3,II