1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-indazole-6-boronic Acid, 1-Methylindazole-6-boronic acid
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 895 NOK
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175.9803 g/mol
Smeltepunkt: 277…283 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09870053
CAS-nummer: 1150114-80-9