Isoquinoline-8-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 790 NOK
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,1687 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06227440
CAS-nummer: 787615-01-4