Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Aminothieno[2,3-b]pyridine
OR30577-1G OR30577-250MG OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA 4300 NOK
APOSOR30577-1G APOSOR30577-250MG APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Smeltepunkt: 96…98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869737
CAS-nummer: 26579-54-4