1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid, (1-methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 325 NOK
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09870052
CAS-nummer: 590418-08-9